ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, KryTech 395
Cut resistant gloves, KryTech 395
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, KryTech 395
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • MAPA34395328
  • MAPA34395320
  • MAPA34395329
  • Modell:
  • KryTech 395
  • KryTech 395
  • KryTech 395
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Kragmodell:
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4X43D), EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
Specifications
Related Information