Industrial gloves, Harpon 321
Leverantör: MAPA
Certifikat
Om denna produkt
These liquid-proof gloves are made of natural latex. They feature a cotton knit lining.
- Reinforced grip: Ideal when gripping heavy, rough or slippery objects in highly aggressive environments
- Suitable for long-term wear, due to the comfort of a textile support and good thermal insulation
- Optimised service life: high resistance to abrasion
Suitable applications include: Fish-handling, oyster farming, work with frozen products.
Certifications: EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Specifikationer
- Catalog No:
- 112-5551
- 112-5553
- 112-5552
- 112-5555
- 112-5554
- Modell:
- Harpon 321
- Harpon 321
- Harpon 321
- Harpon 321
- Harpon 321
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Latex/latexfri:
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Pudrad/puderfri:
- Lätt pudrade
- Lätt pudrade
- Lätt pudrade
- Lätt pudrade
- Lätt pudrade
- Yta:
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Kragmodell:
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- EN standard:
- EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)