ContactUsLinkComponent
Latex gloves, Solo 998
Latex gloves, Solo 998
Leverantör:  MAPA
Certifikat
undefined
Latex gloves, Solo 998
Leverantör:  MAPA
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-0778
  • 112-0776
  • 112-0775
  • 112-0777
  • Modell:
  • Solo 998
  • Solo 998
  • Solo 998
  • Solo 998
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Yta:
  • Pebbled fingertips
  • Pebbled fingertips
  • Pebbled fingertips
  • Pebbled fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
Specifikationer