Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Basic Violet 3
Basic Violet 3 lösning Reag. Ph. Eur. 1022901
Basic Violet 3 lösning Reag. Ph. Eur. 1022901
Basic Violet 3 lösning Reag. Ph. Eur. 1022901
87811.180
:
VWR Chemicals
:
Basic Violet 3 lösning Reag. Ph. Eur. 1022901
87811.180
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
407.99 g/mol
:
2789
:
8 (3),II
:
GHS02
:
GHS05
:
548-62-9
:
C₂₅H₃₀ClN₃
:
MFCD00011750