Metylrött lösning Reag. Ph. Eur. 1055101
Katalog # 87703.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:269.3 g/mol
CAS-nummer:493-52-7
Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL-nummer:MFCD00002425