Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Fuchsin solution, decolourised
Fuchsin solution, decolourised Reag. Ph. Eur. 1039401
Fuchsin solution, decolourised Reag. Ph. Eur. 1039401
Fuchsin solution, decolourised Reag. Ph. Eur. 1039401
Katalog # 87839.180
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Expandera bilden
Fuchsin solution, decolourised Reag. Ph. Eur. 1039401
Katalog # 87839.180
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Specifikationer
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
:
Produktinformation
Dokumentation