Järn(III)klorid lösning R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Katalog # 87835.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:162.21 g/mol
EINECS:231-729-4
FN:1170
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:7705-08-0
Formel:FeCl₃
MDL-nummer:MFCD00011005