Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Anisaldehyde solutions
Anisaldehyde solution Reag. Ph. Eur. 1007301
Anisaldehyde solution Reag. Ph. Eur. 1007301
87777.180
:
VWR Chemicals
:
Anisaldehyde solution Reag. Ph. Eur. 1007301
87777.180
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
2924
:
3 (8),II
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS05
:
GHS08