Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ammonium vanadate solution
Ammonium vanadate solution Reag. Ph. Eur. 1006801
Ammonium vanadate solution Reag. Ph. Eur. 1006801
Ammonium vanadate solution Reag. Ph. Eur. 1006801
Katalog # 87776.290
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Expandera bilden
Ammonium vanadate solution Reag. Ph. Eur. 1006801
Katalog # 87776.290
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Specifikationer
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
:
Produktinformation
Dokumentation