Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 18%
3 L
  FFCHFF5573000
Ammoniaklösning 18%
  FFCHFF5573000
 :  1336-21-6
Ammoniaklösning 18%
3 L
 :  1336-21-6
1 * 3 L
 :  Ammoniakalisk vattenlösning
  •  :1336-21-6
  •  :NH₃
  •  :MFCD00066650
  •  :35.05 g/mol
  •  :0,92 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :215-647-6
  •  :2672
  •  :8,III
  • Förp.:
    3 L