Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers
Sample dippers
Leverantör:   DELTALAB
Sample dippers
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The polypropylene cups have threaded fittings that screw onto the handle.
  • Autoclavable container up to 121 °C
  • Two pouring spouts for both left- or right- handed people
  • HDPE ribbed handles with hanging hook for a sure grip
Suitable for convenient sampling from tanks, vats, streams, ponds and lakes.
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    Kapacitet
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT19575
    Dipper container with handle
    Dipper container with handle
    PP/PE
    500 ml
    91 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 925,00 kr
    5 925,00 kr
    1 * 1 Items
       5 925,00 kr
  • DELT19576
    Dipper container with handle
    Dipper container with handle
    PP/PE
    500 ml
    183 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 825,00 kr
    7 825,00 kr
    1 * 1 Items
       7 825,00 kr