Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
Leverantör:   VARIAN
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
Leverantör:  VARIAN
Certificates
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CP-Sil 8 CB for amines is a base-deactivated 5% phenyl polydimethylsiloxane column that can be used for a wide range of amines.
  • Good inertness towards basic compounds for best accuracy
  • Guaranteed for the analysis of a broad range of amines for reliable results
  • Available in non-polar and polar phases for broad application range
Due to a thermal stability up to 350 °C, it analyzes a broad range of amines up to C20, as well as alkanolamines.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolumnformat
    Phase
    Skikttjocklek
    Ø inr.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • VARICP7598
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22 301,40 kr
    22 301,40 kr
    1 * 1 Items
       22 301,40 kr
  • VARICP7598I5
    Temperature limits 325/350 °C, 5 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 5 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24 986,77 kr
    24 986,77 kr
    1 * 1 Items
       24 986,77 kr
  • 561-7595
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22 301,40 kr
    22 301,40 kr
    1 * 1 Items
       22 301,40 kr
  • VARICP7595I5
    Temperature limits 325/350 °C, 5 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 5 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24 270,68 kr
    24 270,68 kr
    1 * 1 Items
       24 270,68 kr
  • VARICP7596
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24 091,65 kr
    24 091,65 kr
    1 * 1 Items
       24 091,65 kr
  • VARICP7596I5
    Temperature limits 325/350 °C, 5 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 5 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27 109,50 kr
    27 109,50 kr
    1 * 1 Items
       27 109,50 kr
  • VARICP7597
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26 853,75 kr
    26 853,75 kr
    1 * 1 Items
       26 853,75 kr
  • VARICP7599
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Temperature limits 325/350 °C, 7 in cage
    Capillary
    CP-Sil 8 CB for amines
    2,00 µm
    0,15 mm
    25 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23 605,73 kr
    23 605,73 kr
    1 * 1 Items
       23 605,73 kr