Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks with screw cap
Erlenmeyer flasks with screw cap
Leverantör:   Kavalier
Erlenmeyer flasks with screw cap
Leverantör:  Kavalier
Certificates
Erlenmeyer flasks with screw cap
Erlenmeyer flasks with screw cap
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, clear, with teflon lined blue PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Cap temperature resistant up to 140 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Höjd
    Ø utv.
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 ml
    100 mm
    64 mm
    GL 25
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 6 650,00 kr
    6 650,00 kr
    1 * 10 Items
       6 650,00 kr
  • 1000 ml
    215 mm
    131 mm
    GL 32
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 7 000,00 kr
    7 000,00 kr
    1 * 10 Items
       7 000,00 kr