Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnel, globe shaped
Separating funnel, globe shaped
Supplier:   Kavalier
Separating funnel, globe shaped
Supplier:  Kavalier
Certificates
Separating funnel, globe shaped
Separating funnel, globe shaped
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for separation of particular phases of the mixture. With standard ground joint stopper.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS-hylsa
    Availability
    Price
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 200,00 kr
    3 200,00 kr
    1 * 1 Items
       3 200,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 725,00 kr
    4 725,00 kr
    1 * 2 Items
       4 725,00 kr