Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
Leverantör:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Leverantör:  SEMADENI
Certificates
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
6 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø utv.
    Höjd
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 6 ml
    28 mm
    18 mm
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 390,00 kr
    390,00 kr
    1 * 100 Items
       390,00 kr
  • 25 ml
    34 mm
    40 mm
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 100 Items
       525,00 kr
  • 35 ml
    38 mm
    48 mm
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 640,00 kr
    640,00 kr
    1 * 100 Items
       640,00 kr
  • 60 ml
    45 mm
    55 mm
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 950,00 kr
    950,00 kr
    1 * 100 Items
       950,00 kr
  • 125 ml
    56 mm
    67 mm
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 175,00 kr
    1 175,00 kr
    1 * 100 Items
       1 175,00 kr
  • 500 ml
    95 mm
    91 mm
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3 825,00 kr
    3 825,00 kr
    1 * 100 Items
       3 825,00 kr