ContactUsLinkComponent
Reversed phase HPLC columns, PRP-C18
Reversed phase HPLC columns, PRP-C18
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Certifikat
undefined
Reversed phase HPLC columns, PRP-C18
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 554-2551
  • 554-2539
  • 554-2552
  • 554-2542
  • 554-2540
  • 554-2553
  • 554-2543
  • 554-2541
  • 554-2554
  • 554-2544
  • 554-2555
  • 554-2545
  • 554-2556
  • 554-2546
  • 554-2547
  • 554-2548
  • HAMI79918
  • 554-2538
  • 554-2550
  • 554-2549
  • HAMI79291
  • Max. tryck:
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • pH område:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • Temperature limit:
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • USP code:
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
Specifikationer