Orders LinkContactUsLinkComponent
Column switching method column, MSpak GF-4A
Column switching method column, MSpak GF-4A
MSpak GF-4A, Analytical, Rostfritt stål, 400 Å, 9 µm, 4,60 mm, 10 mm, 1,0 ml/min
Katalog # 554-2950
Leverantör:   Resonac
Column switching method column, MSpak GF-4A
Katalog # 554-2950
Leverantör:  Resonac
Column switching method column, MSpak GF-4A
MSpak GF-4A, Analytical, Rostfritt stål, 400 Å, 9 µm, 4,60 mm, 10 mm, 1,0 ml/min
Price
10 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
For an efficient cleaning, reverse the flow direction.
  • Higher protein removal rate than PK columns
  • Removes proteins well but is not suitable for trapping hydrophilic substances. Use PK columns for this purpose
Specifikationer
  • Kolumnformat:
    Analytical
  • Flödeshastighet:
    1,0 ml/min
  • Ø inr.:
    4,60 mm
  • Partikelstorlek:
    9 µm
  • Porstorlek:
    400 Å
  • Beskrivning:
    MSpak GF-4A
  • Längd:
    10 mm
  • Column hardware:
    Rostfritt stål
  • Cat. No.:
    554-2950
  • Temperature limit:
    4...60 °C
  • pH område:
    2 - 9
  • Max. tryck:
    1,0 MPa (10 bar)