ContactUsLinkComponent
Vanadin 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av V) standard för AAS och ICP
Vanadin 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av V) standard för AAS och ICP
  PERCN9300165
 :  
Vanadin 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av V) standard för AAS och ICP
  PERCN9300165
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Vanadium
  • Symbol:
    V