D (+)-Glukos 1 M i vattenlösning, sterile-filtered
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:50-99-7
:492-62-6
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00148912
:180.16 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-075-1