(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Leverantör: Novabiochem (Part of Merck)
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:56602-33-6
:
Formel:C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MDL-nummer:MFCD00011948
:442.28 g/mol
EINECS:260-279-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp