ContactUsLinkComponent
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Catalog # MOLE25675490-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
L(-)-Arabitol
Catalog # MOLE25675490-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :152.15 g/mol
EINECS:231-582-6
CAS Number:7643-75-6
Formula:C₅H₁₂O₅
MDL Number:MFCD00064290