(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Katalog # MOLE26747821-25G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:520.4 g/mol
CAS-nummer:128625-52-5
Formel:C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MDL-nummer:MFCD00077411