2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
Catalog # 454180-10
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:10 mg
- Seq:2275
Specifikationer
Om denna produkt
:
:302.408 g/mol
CAS-nummer:362-07-2
Formel:C₁₉H₂₆O₃
MDL-nummer:MFCD00010489