ContactUsLinkComponent
Mill, Tube Mill control
Mill, Tube Mill control
Leverantör:  IKA
Certifikat
undefined
Mill, Tube Mill control
Leverantör:  IKA
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 412-0203
  • Modell:
  • Tube Mill control
  • Max. storlek på inmatat material:
  • 10 mm
  • Omkretshastighet:
  • 65 m/s
  • Material i malningskammaren:
  • PP
  • Inställning av malningstid:
  • 5 s to 3 min
  • Effekt in/ut:
  • 100/80 W
  • Hastighetsvisning:
  • OLED, multilingual
  • Hastighetsområde:
  • 5000 - 25000 min⁻¹
  • Användbar volym:
  • 40 ml
  • B×D×H:
  • 180×300×170 mm
  • Vikt:
  • 2,7 kg
Specifikationer