Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, PowerHead™
Mops, PowerHead™
Leverantör:   MICRONOVA
Mops, PowerHead™
Leverantör:  MICRONOVA
Certificates
Mops, PowerHead™
Mops, PowerHead™
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Mop head is constructed of polyester-covered foam mop heads are available both nonsterile and sterile for critical cleaning. Absorbent foam mop head is for pharmaceutical production and buffer areas. Wide-pore foam mop head and dense urethane foam mop head are for cleanroom support and maintenance areas.
  • Stainless steel PowerHead™ handles hold and wring the various mop heads
  • Autoclavable
  • A quick-disconnect fitting on the handle allows the user to customize length with single-piece and extendable universal handles
Beställningsinformation: All components are ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • 129-0523
    PowerHead™ absorbent foam,356 mm
    PowerHead™ absorbent foam,356 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 1 Items
       400,00 kr
  • 129-0525
    PowerHead™ wide pore foam, 356 mm
    PowerHead™ wide pore foam, 356 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 1 Items
       275,00 kr
  • MICRPH6-150
    PowerHead™ NovaPoly™ covered foam, 254 mm
    PowerHead™ NovaPoly™ covered foam, 254 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 1 Items
       525,00 kr
  • 129-0521
    PowerHead™ NovaPoly™ covered foam, 356 mm
    PowerHead™ NovaPoly™ covered foam, 356 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 1 Items
       525,00 kr