Orders LinkContactUsLinkComponent
Dosing bottle, HDPE
Dosing bottle, HDPE
100 ml, 115 mm, 41 mm
Katalog # 215-0241
Leverantör:   SEMADENI
Dosing bottle, HDPE
Katalog # 215-0241
Leverantör:  SEMADENI
Dosing bottle, HDPE
Dosing bottle, HDPE
100 ml, 115 mm, 41 mm
Price
kr39.00
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Natural or translucent cylindrical shaped dosage bottle with hinged cap, protecting the jet orifice of Ø 3 mm.
  • For easy handling and flow dosing
  • Waterproof bottle when cap is closed
  • Good chemical and temperature resistance
Specifikationer
  • Ø utv.:
    41 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Höjd:
    115 mm