ContactUsLinkComponent
Digital refractometers, PR-α series
Digital refractometers, PR-α series
Leverantör:  Atago
Certifikat
undefined
Digital refractometers, PR-α series
Leverantör:  Atago
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 635-0150
  • 635-0151
  • 635-0152
  • 635-0149
  • Område för temperaturkompensation:
  • 5/10...40 °C
  • 5/10...40 °C
  • 5/10...40 °C
  • 5/10...40 °C
  • Elektrisk:
  • 9 V 006p dry battery
  • 9 V 006p dry battery
  • 9 V 006p dry battery
  • 9 V 006p dry battery
  • W×D×H:
  • 170×90×40 mm
  • 170×90×40 mm
  • 170×90×40 mm
  • 170×90×40 mm
  • Vikt:
  • 300 g
  • 300 g
  • 300 g
  • 300 g
Specifikationer