Brilliant cresyl blue ALD, certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Katalog # B5388-10G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Dye content:≥60%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:801.96 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:279-675-0
CAS-nummer:51716-96-2
Formel:C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MDL-nummer:MFCD00148901