Koppar(II)klorid dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalog # 1792-01
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:99.0 - 101.0 %
- ACS - Assay (CuCl₂2H₂O):99.0 - 101.0 %
- ACS - Insoluble Matter:≤ 0.01 %
- ACS - pH of 5% Solution at 25°C:2.0 - 4.0
- ACS - Nitrate (NO₃):≤ 0.015 %
- ACS - Sulfate (SO₄):≤ 0.005 %
- ACS - Calcium (Ca):≤ 0.005 %
- ACS - Iron (Fe):≤ 0.005 %
- ACS - Nickel (Ni):≤ 0.01 %
- ACS - Potassium (K):≤ 0.01 %
- ACS - Sodium (Na):≤ 0.02 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:170.48 g/mol
Merck Index:13,02660
Kokande Pt:1365,85 °C (1013 hPa)
Smält Pt:628 °C
Densitet:3,054 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-210-2
FN:2802
ADR:8,III
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:10125-13-0
Formel:CuCl₂·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149674