Benzofenon, Supelco®
Catalog # 73664-5G-F
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:182.22 g/mol
Merck Index:13,01099
Kokande Pt:305,4 °C (1013 hPa)
Smält Pt:47…49 °C
Densitet:1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:150 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-337-6
FN:3077
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS09
CAS-nummer:119-61-9
Formel:C₁₃H₁₀O
MDL-nummer:MFCD00003076