Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Leverantör:
Thermo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Benzamidoxime
Leverantör:
Thermo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
613-92-3
:
Formel:
C₇H₈N₂O
MDL-nummer:
MFCD00031485
:
136.15 g/mol
EINECS:
210-361-8