ContactUsLinkComponent
Trypan blue 0,4% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
Trypan blue 0,4% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
  93595-50ML
 :  
undefined
Trypan blue 0,4% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
  93595-50ML
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
  • Appearance (colour):
    Blue to very dark blue
  • Appearance (form):
    Liquid
  • Thin layer chromatogr.:
    Corresponds to standard
  • Density d20/4:
    0.997 - 1.017
  • Wavelength (1) (UV):
    600 - 610 nm
  • Solvent (UV):
    Methanol
  • Expiry period:
    30 months
 :
 :960.82 g/mol
 :1,007 g/ml at 20 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :200-786-7
 :GHS08
 :Room Temperature
 :72-57-1
 :C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
 :MFCD00003969