N(α)-Boc-L-histidine
Katalog # MOLEM42799369
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:255.3 g/mol
EINECS:241-768-9
CAS-nummer:17791-52-5
Formel:C₁₁H₁₇N₃O₄
MDL-nummer:MFCD00065576