Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Kloningsbuffertar
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
648314-100
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
648314-100
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
100 mL
Beskrivning:
TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/l)