Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Leverantör: PanReac AppliChem
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
Katalog # A4263.0500
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)