Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Biologiska buffertar
VWR® Tris Buffer Solution, pH 7,5 (1 mol/L), UltraPure Grade
VWR® Tris Buffer Solution, pH 7,5 (1 mol/L), UltraPure Grade
VWR® Tris Buffer Solution, pH 7,5 (1 mol/L), UltraPure Grade
Katalog # E691-500ML
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Expandera bilden
VWR® Tris Buffer Solution, pH 7,5 (1 mol/L), UltraPure Grade
Katalog # E691-500ML
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Specifikationer
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
500 mL
Beskrivning:
TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation