Buffer, TRIS solution pH 7,4 (0,1 mol/L), Millipore®
TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
Buffer, TRIS solution pH 7,4 (0,1 mol/L), Millipore®
Katalog # 648315-100
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)