Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Caution: Storage Temperature: 2 to 8 °C
10 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Caution: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- J61224.AE
- J61224.AK
- J61786.AE
- J61786.AK
- J63234.AE
- J63234.AK
- J63617.AE
- J63617.AK
- J61406.AE
- J61406.AK
- Fysikalisk form:
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- CAS-nr:
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- 5625-37-6
- MDL No.:
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- MFCD00006159
- Utseende:
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Förvaringstemperatur:
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KoncentrationpH-värdeFörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice
- J61224.AEPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L6,5Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 775,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61224.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J61224.AKPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L6,5Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 475,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61224.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J61786.AEPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L6,8Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 850,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61786.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J61786.AKPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L6,8Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 900,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61786.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J63234.AEPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L7,0Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 650,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63234.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J63234.AKPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L7,0Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 525,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63234.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J63617.AEPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L7,5Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 800,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63617.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J63617.AKPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L7,5Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 750,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63617.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J61406.AEPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L8,0Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 775,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61406.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C - J61406.AKPIPES buffer solutionPIPES buffer solution0,5 mol/L8,0Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 725,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61406.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr5625-37-6MDL No.MFCD00006159UtseendeColourlessFörvaringstemperatur2°C to 8°C