Buffer, HEPES solution pH 8 (1 mol/L)
Katalog # A6906.0250
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for liquids
- Förp.:250 mL
- Beskrivning:HEPES buffer solution pH 8 (1 mol/l)
- Seq:02
- Förvaringstemperatur:Ambient
- Formulering:HEPES: 238.31 g/L (1 M)
- pH:8.0 ± 0.2 (20°C; adjusted with NaOH)