HEPES, 0.5 M buffer solutions
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- J60463.AE
- J60463.AK
- J60064.AE
- J60064.AK
- J61275.AE
- J61275.AK
- J61047.AE
- J61047.AK
- J63002.AE
- J63002.AK
- J63218.AE
- J63218.AK
- Fysikalisk form:
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- CAS-nr:
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- 7365-45-9
- MDL No.:
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
- MFCD00006158
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KoncentrationpH-värdeFörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice
- J60463.AEHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M6,5Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 500,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J60463.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J60463.AKHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M6,5Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 050,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J60463.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J60064.AEHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M7,0Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 525,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J60064.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J60064.AKHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M7,0Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 300,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J60064.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J61275.AEHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M7,5Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 600,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61275.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J61275.AKHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M7,5Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 450,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61275.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J61047.AEHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M7,6Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 550,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61047.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J61047.AKHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M7,6Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 350,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61047.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J63002.AEHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M8,0Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 625,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63002.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J63002.AKHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M8,0Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 400,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63002.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J63218.AEHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M8,5Glass bottle100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 575,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63218.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158 - J63218.AKHEPES buffer solutionHEPES buffer solution0,5 M8,5Glass bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 400,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J63218.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr7365-45-9MDL No.MFCD00006158