Diclofenac sodium salt, Millipore®
Katalog # 287840-1
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:318.1 g/mol
EINECS:239-346-4
FN:2811
ADR:6.1,III
CAS-nummer:15307-79-6
Formel:C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MDL-nummer:MFCD00082251