Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tejp
Sealing tape
Sealing tape
Sealing tape
Leverantör:
SEMADENI
Certifikat
Expandera bilden
Sealing tape
Leverantör:
SEMADENI
Om denna produkt
Delivered on a plastic reel. Strength 0,075 mm.
Heat resistant up to 230 °C
Colour: White