ContactUsLinkComponent
Peristaltic pump
Katalog # MILFXX8023EL0
Leverantör:  Merck
Peristaltic pump
Katalog # MILFXX8023EL0
Leverantör:  Merck
Specifikationer
  • Flödeshastighet:
    80 - 100 ml/min
  • Vikt:
    3,6 kg
  • Beskrivning:
    Fixed speed peristaltic pump, 60 rpm, (Tubing: internal Ø: 4,76 mm, external Ø: 9,5 mm)
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    200×110×150 mm
  • Anslutning:
    230 V, 50 Hz
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
This peristaltic pump has polysulfone and steel pump head, stainless steel chassis and painted steel case.