Multiparameter colorimeter, portabel, Spectroquant® Move 100
1.73632.0001
: Merck
- Ljuskälla:LED
- Beskrivning:Spectroquant® Move 100
- Modell:Move 100
- Display:Graphic display, 7 lines, 21 characters
- Filtertyp:Interference filters
- Utgång:IR interface for data transfer, RJ45 connector for internet updates
- Numerisk knappsats:Acid and solvent resistant tactile film keypad
- Driftsmiljö:5...40 °C; 30 - 90% RH
- Fotometrisk noggrannhet:±0,020 A at 1.000 A; ±0,052A at 2,600 A
- Strömförsörjning:4× AA batteries
- Lagringsskapacitet:1000 data sets
- Våglängder:430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
- Vikt:0,45 kg
- B×D×H:210×95×45 mm
- Förp.:1
Ett handhållet instrument skapad för mätningar i fältet.
- Mer än 100 högkvalitativa Spectroquant® tester är förprogrammerade- täcker de viktigaste metoderna för rutinanalys
- Noggrant instrument: ±1 nm, filter med Δλ =5 (typiskt)
- Syra och lösningsmedelresistent taktil skärm med akustisk återkoppling
- Automatisk avstängning 20 minuter efter sista funktion
- Åtta språk