ContactUsLinkComponent
VWR® 3D Rotator Waver
VWR® 3D Rotator Waver
Leverantör:  VWR Collection
Certifikat
undefined
VWR® 3D Rotator Waver
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 444-0759
  • Modell:
  • 3-D rotator waver
  • Skakrörelse:
  • 3-dimensional
  • Hastighetsområde:
  • 1 - 30 min⁻¹*
  • Vinkel:
  • 0 - 20°
  • B×D×H:
  • 279×432×152 mm
  • Skakbord, B×D:
  • 222×299 mm
  • Vikt:
  • 6,8 kg
  • Max. load:
  • 2,3 kg**
Specifikationer