Skyddshjälmar med UV-indikator, Peltor™ G3000
Leverantör: 3M
Certifikat
Om denna produkt
G3000 hjälmen är tillverkad av UV-stabiliserad ABS och har konstruerats i nära samarbete med arbetare inom bygg, industri och skogsbruk. Den är avsedd för arbete under hårda förhållanden, med tuffa krav på effektivt skydd, utmärkt ventilation och maximalt synfält.
- Peltor™ Uvicator™ skiva visar när hjälmen skall bytas ut
- Mjukt rundad design hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar, mm
- Inredet kan vridas så att hjälmen kan bäras back och fram när man arbetar i trånga utrymmen
- Modell med rattjustering: Inrede med rattjustering för enklare och snabbare justering
- Kort skärm ökar synfältet
- Platt yta för att printa logotyp eller företagsnamn
Storlek: 530 - 620 mm (med rattjustering); 540 - 620 mm (utan rattjustering)
EN 397, low temperature, –30°C, and molten metal
Certifications: SS-EN 397, låg temperatur, –30 °C, och smält metall