Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Certificates
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
  • Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
  • Extremely polar in nature, especially suited to the separation of chlorinated pesticides
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolumnformat
    Partikelstorlek
    Kapacitet
    Bäddvikt
    Tillgänglighet
    Price
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    1 ml
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4 650,00 kr
    4 650,00 kr
    1 * 100 Items
       4 650,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    1 ml
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4 200,00 kr
    4 200,00 kr
    1 * 100 Items
       4 200,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    3 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 50 Items
       2 500,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    3 ml
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 50 Items
       2 500,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    6 ml
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 150,00 kr
    2 150,00 kr
    1 * 30 Items
       2 150,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    6 ml
    1000 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 30 Items
       2 250,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    15 ml
    2000 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 2 225,00 kr
    2 225,00 kr
    1 * 20 Items
       2 225,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    25 ml
    5000 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 20 Items
       2 700,00 kr
  • Cartridge
    40 - 60 µm
    75 ml
    10000 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 000,00 kr
    3 000,00 kr
    1 * 10 Items
       3 000,00 kr