Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorbentkuddar
Absorbentkuddar
Leverantör:   asecos
Absorbentkuddar
Leverantör:  asecos
Certificates
Absorbentkuddar
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Specialkuddar för säker absorption av syror, baser, aggressiva kemikalier och olja.
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    L×B
    Tillgänglighet
    Price
  • MSGA9910
    Absorbentkudde
    Absorbentkudde
    20 kuddar/paket
    250×250 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • MSGA9916
    Absorbentkudde
    Absorbentkudde
    10 kuddar/paket
    460×460 mm