Absorbent på rulle för kemikaliespill
Supplier: asecos
Certificates
About this item
Perforerade mattor på rulle, för säker absorption av syror, baser, aggressiva kemikalier och olja.
Perforerade mattor på rulle, för säker absorption av syror, baser, aggressiva kemikalier och olja.