Universalstrumpor
Leverantör: asecos
Gå till:
Om denna produkt
Universell absorptionsstrumpa för säker absorption av olja, vatten, kylmedel och icke-aggressiva kemikalier.
- Optimal för använding över längre tid,
- Kapacitet: upp till 16 gånger sin egen vikt.
- Hög riv- och gnidstyrka
För inneslutning och absorption av större läckage.
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Universell absorptionsstrumpa för säker absorption av olja, vatten, kylmedel och icke-aggressiva kemikalier.
- Optimal för använding över längre tid,
- Kapacitet: upp till 16 gånger sin egen vikt.
- Hög riv- och gnidstyrka
För inneslutning och absorption av större läckage.
Product Family Options
Produktinformation
- Förp.Ø×LTillgänglighetPrice
- MSGA11347Universal absorptionsormUniversal absorptionsorm6 per paket75×3000 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- MSGA9954Universal absorptionsormUniversal absorptionsorm15 per paket75×1200 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items